Learn More
Hydroxyurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646162 25 g Flacon en verre 25g
10795991 5 g Flacon en verre 5g
10502164 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151680250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    306.65€ / 25g
    Économisez 56.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
L’hydroxyurée, 98 %, numéro CAS 127-07-1, est un composé avec des activités antinéoplasiques, immunomodulatrices, radicalaires et antimitotiques.Elle montre une activité inhibitrice contre la synthèse des acides nucléiques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’hydroxyurée est un membre de la classe de l’urée qui montre des activités antinéoplasiques, immunomodulatrices, radicales et antimitotiques.
•Elle est dotée d’une activité inhibitrice contre la synthèse des acides nucléiques.
•Elle inhibe également la ribonucléoside diphosphate réductase, une enzyme nécessaire pour convertir le ribonucléoside diphosphate en désoxyribonucléoside diphosphate, empêchant les cellules de quitter la phase G1/S du cycle cellulaire
Applications
• L’hydroxyurée exerce une activité anti-rétrovirale, inhibant la synthèse de l’ADN du virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (VIH-1) dans les lymphocytes du sang périphérique, réduisant ainsi la quantité de désoxynucléotides intracellulaires
•Ce composé a également une activité de sensibilisation radio, en maintenant les cellules dans la phase de cycle cellulaire G1 sensible aux rayonnements et, par conséquent, en interférant avec la réparation de l’ADN
•Elle a été utilisée pour la synchronisation du cycle cellulaire dans les cellules de carcinome du sein humain
• Ce composé présente une activité inhibitrice dans le dosage de l’adhérence cellulaire et de la motilité dans les cellules n’exprimant pas ccRCC Caki (HTB-47) et CD9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-07-1
Formule moléculaire CH4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 76.04
Numéro MDL MFCD00007943
Clé InChI VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxycarbamide, n-hydroxyurea, hydrea, 1-hydroxyurea, oxyurea, carbamoyl oxime, biosupressin, hydroxycarbamine, onco-carbide, carbamohydroxamic acid
CID PubChem 3657
ChEBI CHEBI:44423
Nom IUPAC Hydroxyurée
SMILES C(=O)(N)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyurea
Point de fusion 142°C to 146°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 60°C) (< 0.7 kPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dried substance) (Iodometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HONHCONH2
Quantité 25 g
Beilstein 03, 95
Merck Index 15, 4888
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in hot alcohol
Poids de la formule 76.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxyurea
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.