Learn More
Hydroxyurea, MedChemExpress
Code produit 16490868
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490868 5 g
16482129 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16490868 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0313
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
MedChemExpress Hydroxyurea is a cell apoptosis inducer that inhibit DNA synthesis through inhibition of ribonucleotide reductase. Hydroxyurea shows anti-orthopoxvirus activity.
Hydroxyurea is a cell apoptosis inducer that inhibit DNA synthesis through inhibition of ribonucleotide reductase. Hydroxyurea shows anti-orthopoxvirus activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyurea
Forme physique Solid
CAS 127-07-1
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire CH4N2O2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Hydroxycarbamide
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (1314.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (657.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)NO
Poids moléculaire (g/mol) 76.05
Poids de la formule 76.05
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research