Learn More
Hydroxyzine pamoate, MedChemExpress
Description
Hydroxyzine pamoate is a histamine H1-receptor antagonist.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hydroxyzine pamoate |
| CAS | 10246-75-0 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C44H43ClN2O8 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C(CC2=C3C=CC=CC3=CC(C(O)=O)=C2O)=C4C=CC=CC4=C1)O.ClC5=CC=C(C(N6CCN(CCOCCO)CC6)C7=CC=CC=C7)C=C5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 763.27 |
| Poids de la formule | 763.27 |
| Show More |