Learn More
Pamoate d'hydroxyzine, TRC
Code produit 30399266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399266 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9965051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxyzine Pamoate
CAS 10246-75-0
Formule moléculaire C23 H16 O6 . C21 H27 Cl N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (9CI, ACI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]ethanol (1:1) (8CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, hydroxyzine salt (6CI), Ethanol, 2-[2-[4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (1:1) (salt) (8CI), Ethanol, 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (1:1) (9CI), 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)-4-(2-hydroxyethoxyethyl)piperazine, pamoate, 2-(2-(4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 4,4'-methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoate), Atarax P, Equipose, Hydroxyzine pamoate, Hydroxyzyne pamoate, Masmoran, Paxisitil, Paxistil, Vistaril, Vistaril pamoate
Formule InChI InChI=1S/C23H16O6.C21H27ClN2O2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;22-20-8-6-19(7-9-20)21(18-4-2-1-3-5-18)24-12-10-23(11-13-24)14-16-26-17-15-25/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);1-9,21,25H,10-17H2
SMILES OCCOCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O
Nom IUPAC Acide 4-[(3-carboxy-2-hydroxynaphtalén-1-yl)méthyl]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxylique ; 2-[2-[4-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 763.27
Poids de la formule 762.2708