Learn More
Ansell Gants ESD en nylon / spandex HyFlex™ 11-819 avec revêtement en mousse nitrile FORTIX™
Code produit 17210167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17210167 10 12 paires
17270157 6 12 paires
17280157 7 12 paires
17290157 8 12 paires
17200167 9 12 paires
17220167 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17210167 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11819100
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants de sécurité avec fonctionnalité ESD certifiée conforme à la norme EN 16350:2014, pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques. Le revêtement FORTIX™ ultra fin améliore la préhension tout en donnant une sensation de main nue pour les tâches exigeant dextérité et précision.
  • Fonctionnalité ESD certifiée conforme à la norme EN 16350:2014
  • Utilisables dans les zones à risque d’explosion dans le cadre d’une chaîne de mise à la terre
  • La doublure sans couture en nylon et élasthanne de  calibre 18 contribue à préserver la sensation de mains nues pour les tâches exigeant dextérité et précision.
  • FORTIX™ Le revêtement en mousse de nitrile améliore l'adhérence et offre une protection durable.
  • ZONZ™ La technologie Comfort Fit assure une respirabilité optimale des gants
  • Le procédé de lavage exclusif permet de fournir des gants plus propres et plus confortables
  • La fonctionnalité tactile permet  aux utilisateurs de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile sans avoir  à retirer leurs gants.
  • Approuvé dermatologiquement par Dermatest™
  • Certifié par OEKO-TEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Zone enduite Palm
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Finition externe Rugueux
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Nylon, Spandex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Norme EN388 3121A
À utiliser avec (application) Aéronautique, automobile, logistique et machines / équipements
Type de manchette de gant Tricoté
Type de paume Revêtu
Séries HyFlex™ 11-819
Yarn Gauge 18