Learn More
Ansell™ Gants en mousse de nitrile légers Hyflex™ série 11-840
Code produit 15349069 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
11
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15349069 10 12 paires
15319079 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15349069 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 11840100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.50€
    57.80€ / 12 paires
    Économisez 36.70€
    38% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une durabilité extrême et un meilleur ajustement. Les gants légers en mousse en nitrile Ansell HyFlex™ série 11-840 sont utilisés pour les manipulations précises dans des applications abrasives.
  • Gants légers multiusages
  • Le revêtement en mousse de nitrile robuste FORTIX™ de 1,1 mm offre une protection d’abrasion EN de niveau 4. Il offre jusqu’à deux fois les performances d’abrasion d’autres gants légers trempés et tricotés
  • Le revêtement FORTIX™ est 20 % plus aéré que les formulations précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches et une transpiration réduite
  • Correspondant aux contours naturels de la main, le revêtement de seconde peau serré est conçu pour créer une expérience de port plus confortable : à la base du petit doigt (confort supplémentaire), à travers les bouts des doigts (sensibilité supérieure) et à travers la paume (dextérité accrue)
  • Offre un équilibre entre des performances d’abrasion robustes, un confort amélioré et une haute dextérité
  • Solution idéale pour les travailleurs qui se déplacent entre différentes tâches
  • Le matériau sans silicone signifie qu’aucun transfert de contaminants en silicone ne se réalise vers des pièces métalliques avant la peinture
Applications :
  • Assemblage de petites et moyennes pièces
  • Alimentation des lignes
  • Manipulation générale
  • Réception de matières premières
  • Vissage et dévissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:1999
Description Structure : Tricoté
Applications Industriel
Couleur Noir, Gris
Hand Spécifique
Matériau Mousse de nitrile
Type de produit Gants polyvalents légers
Dimensions 10
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Nylon de Spandex
Séries 11-840
Longueur (métrique) de 200 à 270 mm