Learn More
Ansell Gants industriels résistants à la chaleur et à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-423 Hi-Vis
Code produit 15329069 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15329069 9 12 paires
15379059 6 12 paires
15359049 7 12 paires
15319069 8 12 paires
15359059 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15329069 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11423090
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les fibres très visibles et hautes performances résistent à des températures allant jusqu’à 212°F (100°C). Le revêtement en polyuréthane au niveau de la paume de la main améliore les capacités de préhension dans les applications sèches à légèremen
  • Le revêtement innovant en polyuréthane au niveau de la paume de la main améliore les capacités de préhension dans les applications sèches à légèrement huileuses
  • Le système d’indicateurs est conçu pour simplifier le processus de sélection du niveau de protection des mains approprié
  • Code couleur pour s’assurer que les travailleurs portent toujours le bon niveau de protection contre les coupures
  • Les fibres hautes performances résistent à des températures allant jusqu’à 100°C (212°F)
  • Le procédé de construction à base d’eau est respectueux de l’environnement
  • Le poignet tricoté permet d’empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le gant
  • Sans silicone ni DMF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Vert
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Type de produit Gants de protection mécaniques
Dimensions 9