Learn More
Ansell Gants industriels résistants à la chaleur et à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 11-423 Hi-Vis
Tous les produits Ansell ProduitsDescription
- Le revêtement innovant en polyuréthane au niveau de la paume de la main améliore les capacités de préhension dans les applications sèches à légèrement huileuses
- Le système d’indicateurs est conçu pour simplifier le processus de sélection du niveau de protection des mains approprié
- Code couleur pour s’assurer que les travailleurs portent toujours le bon niveau de protection contre les coupures
- Les fibres hautes performances résistent à des températures allant jusqu’à 100°C (212°F)
- Le procédé de construction à base d’eau est respectueux de l’environnement
- Le poignet tricoté permet d’empêcher la saleté et les débris d’entrer dans le gant
- Sans silicone ni DMF
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | Oui |
| Applications | Industriel |
| Coating Material | Nitrile |
| Couleur | Vert |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 11 |