Learn More
Sampling Systems™ Kit de vanne papillon hygiénique
Code produit 17857817 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Valve avec joints en silicone
Vanne avec joints EPDM
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
17857817 Vanne avec joints EPDM 1 pièce
17912102 Valve avec joints en silicone 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17857817 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A13601A
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces vannes papillon hygiéniques sont fabriquées en acier inoxydable 316L et sont idéales pour de nombreuses applications, notamment GMP utiliser.
  • Livré avec un joint en silicone ou en EPDM
  • Les deux sceaux conviennent à un usage alimentaire et pharmaceutique et sont accompagnés des certifications correspondantes.
  • Facile à utiliser : il suffit de tourner la poignée pour ouvrir ou fermer.
  • Ouvrir légèrement la poignée réduira le débit du produit.
  • Les vannes sont idéales pour les liquides.
Spécification
Type de produit Kit de válvulas
À utiliser avec (application) Distribution de liquides
À utiliser avec (équipement) Fût à base inclinée
Comprend Vanne avec joints EPDM