Learn More
Hygromycine B, 96,34 %, MP Biomedicals™
Code produit 15284578 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 kU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15284578 250 kU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15284578 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215751383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    148.05€ / 250ku
    Économisez 7.95€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Antibacterial and antifungal agent that inhibits protein synthesis by interfering with ribosome translocation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
Type Hygromycine B
Forme physique Liquide
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Couleur Marron à rouge
Quantité 250 kU
Plage de pourcentage du dosage 0.9634
Formule moléculaire C20H37N3O13
Synonyme Antihelmycin, Hygromix-8
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Nom IUPAC (3’S,3aS,4S,4’S,5’R,6R,6’R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6’-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyl]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2’-oxane]-3’,4’,5’,7-tétrol
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
CID PubChem 134129613
Poids de la formule 527.5
Pourcentage de pureté ≥80%
Qualité Not Available