Learn More
Hygromycin B, BLD Pharm™
Code produit 30966900
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966900 250 mg
30952232 1 g
30956659 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30966900 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134243250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
≥950 μ/mg
Specifications
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Formule moléculaire C20H37N3O13
Numéro MDL MFCD06795479
Quantité 250 mg
SMILES O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Poids moléculaire (g/mol) 527.52