Learn More
Hygromycin B, MedChemExpress
Code produit 16452199
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452199 1 g
16462156 500 mg
16451426 200 mg
16410958 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16452199 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0490
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H37N3O13
Quantité 1 g
Synonyme Hygrovetine
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 50 mg/mL (94.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2
Poids moléculaire (g/mol) 527.52
Poids de la formule 527.52
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation