Learn More
Hygromycin B, MedChemExpress
Description
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic active against prokaryotic and eukaryotic cells.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Hygromycin B |
| CAS | 31282-04-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H37N3O13 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Hygrovetine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 50 mg/mL (94.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@H]1O)C2(O[C@@]([C@@H](N)CO)([H])[C@@H]1O)O[C@@]([C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@@]([C@H]([C@H](N)C4)O)([H])[C@@H]([C@H]4NC)O)([H])[C@@]([C@H]3O)([H])O2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 527.52 |
| Show More |