Learn More
TOKU-E™ Hygromycin B ReadyMade™ Solution
Code produit 30044015
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 ml
5 x 20 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30044015 20 ml 1mL
30044054 5 x 20 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30044015 Fournisseur TOKU-E™ Code fournisseur H01120ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hygromycin B ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in PBS buffer.
  • CAS Number: 31282-04-9
  • Molecular Formula: C20H37N3O13
  • Molecular Weight: 527.52 g/mol
  • Storage Conditions: 2-8°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces hygroscopicus
  • Spectrum: Hygromycin B is effective against bacteria, fungi, and higher eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: Hygromycin B inhibits protein synthesis by strengthening the interaction of tRNA binding in the ribosomal A-site. Hygromycin B also prevents mRNA and tRNA translocation by an unknown mechanism. These are unique mechanisms for an aminoglycoside antibiotic and they differ from the mode of action of neomycin, gentamicin, and G418
Spécification
CAS 31282-04-9
Certifications/Conformité Purity >90% (HPLC)
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
Couleur Clear, yellowish
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Hygromycin B ReadyMade™ Solution 50 mg/mL in PBS buffer
Concentration 50 mg/mL
Forme Solution transparente, incolore à légèrement jaune
Type de produit Antibiotique
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Néant
Sans additif Néant
Formule Liquid in Phosphate-buffered saline (PBS)
À utiliser avec (application) Microbiology, Plant Biololgy, Eukaryotic Cell Culture Application
Gamme de produits ReadyMade™ Solutions
Pureté ou qualité >90%
Quantité 20 ml
Conditions d’expédition Ambient