Learn More
Hygromycine B issue de Streptomyces hygroscopicus, MP Biomedicals™
Code produit 11470722 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470722 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470722 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219417091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    367.50€ / 1g
    Économisez 18.50€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’hygromycine B est une substance antibiotique isolée issue de Streptomyces hygroscopicus.
Son mode d’action est l’inhibition de la synthèse protéique, en induisant la lecture erronée du modèle d’ARN-m dans le procaryote, (E. coli, à 100 mg/ml), les eucaryotes inférieurs (p. ex., levure, à 200 mg/ml) et les eucaryotes supérieurs (p. ex., cellules de mammifères en culture). Elle pénètre de façon sélective les cellules qui ont été rendues perméables par une infection virale et combinée à sa puissance pour inhiber la traduction, c’est un agent antiviral efficace. L’hygromycine B peut être utilisée comme antibiotique à double sélection lorsqu’elle est utilisée en association avec G418 ou Zeocin™ pour les cellules transfectées avec deux vecteurs différents.
  • Bloque la synthèse des polypeptides et inhibe l’élongation. Plus précisément, elle inhibe la synthèse des protéines en interférant avec la translocation du ribosome 70S et en induisant une mauvaise lecture du modèle d’ARNm.
  • Lors de l’utilisation de ce produit pour la sélection de cellules de mammifères, la concentration de travail est généralement comprise entre 50 mg/ml et 1 mg/ml, mais parfois peut atteindre 1 mg/ml.
  • La concentration appropriée à utiliser doit être déterminée empiriquement pour chaque type de cellule.
Spécification
Type Hygromycin B
Forme physique Poudre de couleur blanche
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Point de fusion 160 °C à 180 °C (littérature)
Couleur Light Yellow
Quantité 1 g
Formule moléculaire C20H37N3O13
Synonyme O-6-Amino-6-deoxy-L-glycero-D-galacto-heptopyranosylidene- (1->2-3)-O-b-D- talopyranosyl- (1->5)- 2-deoxy- N3-methyl-D-streptamine
Informations sur la solubilité Librement soluble dans l’eau (50 mg/mL), le méthanol, la solution tampon et l’éthanol. Pratiquement insoluble dans des solvants moins polaires.
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Nom IUPAC (3’S,3aS,4S,4’S,5’R,6R,6’R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6’-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyl]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2’-oxane]-3’,4’,5’,7-tétrol
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
CID PubChem 134129613
Poids de la formule 527,52g/mol
Pourcentage de pureté ∼95 %
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hygromycin B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H300+H330-Mortel par ingestion ou par inhalation
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.