Learn More
R&D Systems™ Hygromycin B
Code produit 18722544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18722544 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18722544 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4137/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.22€
    88.20€ / 50mg
    Économisez 9.02€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Aminoglycoside antibiotic; active against prokaryotic and eukaryotic cells
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic. Active against both prokaryotic and eukaryotic cells. Inhibits protein synthesis by binding to the 30S subunit and inhibiting the ribosomal translocation step of elongation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
CAS 31282-04-9
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C20H37N3O13
Poids de la formule 527.52
Type de produit Hygromycin B
Pureté >90%
Poids moléculaire 527.524