Learn More
Méthanoate d'hyménialdisine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hymenialdisine Methanoate |
| Formule moléculaire | C11H10BrN5O2 . x(CH4O) |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | (4Z)-4-(2-Amino-1,5-dihydro-5-oxo-4H-imidazol-4-ylidene)-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[2,3-c]azepin-8(1H)-one Methanoate, (Z)-Hymenialdisine Methanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10BrN5O2.CH4O/c12-6-3-5-4(7-10(19)17-11(13)16-7)1-2-14-9(18)8(5)15-6;1-2/h3,15H,1-2H2,(H,14,18)(H3,13,16,17,19);2H,1H3/b7-4-; |
| SMILES | CO.NC1=NC(=O)\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c(Br)cc23)\N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 356.18 |