Learn More
Méthanoate d'hyménialdisine, TRC
Code produit 30402341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
2mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402341 2 mg 2mg
30395492 1 mg 1mg
30395060 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9980002MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hymenialdisine Methanoate
Formule moléculaire C11H10BrN5O2 . x(CH4O)
Quantité 2 mg
Synonyme (4Z)-4-(2-Amino-1,5-dihydro-5-oxo-4H-imidazol-4-ylidene)-2-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[2,3-c]azepin-8(1H)-one Methanoate, (Z)-Hymenialdisine Methanoate
Formule InChI InChI=1S/C11H10BrN5O2.CH4O/c12-6-3-5-4(7-10(19)17-11(13)16-7)1-2-14-9(18)8(5)15-6;1-2/h3,15H,1-2H2,(H,14,18)(H3,13,16,17,19);2H,1H3/b7-4-;
SMILES CO.NC1=NC(=O)\C(=C\2/CCNC(=O)c3[nH]c(Br)cc23)\N1
Poids moléculaire (g/mol) 356.18