Learn More
Safety First Aid Poudre absorbante HypaClean
Description
- La poudre est facile à appliquer, ne nécessite aucune préparation préalable et se transforme instantanément en gel lorsqu’elle est saupoudrée sur le liquide, ce qui la rend idéale pour un nettoyage d’urgence.
- La poudre absorbante HypaClean est disponible en plusieurs formats ou en sachets à usage unique, idéal pour les trousses de premiers secours.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 g |
| Matériau | Carbonate de sodium, cellulose |
| Type | Absorbant |