Learn More
Safety First Aid Distributeur automatique de gel pour mains HypaClean
Code produit 31759422
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Compartments:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Compartments Conditionnement
31759422 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759422 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur Q2174
Expédition estimée: 23-11-2026
Il est compatible avec le désinfectant liquide, le gel pour les mains, le gel en mousse et le gel hydroalcoolique en spray. Il est facile à fixer sur n’importe quel mur grâce aux vis ou au ruban adhésif double face. La cartouche vide permet de remplir le distributeur avec n’importe quelle substance désinfectante, sans sachets nécessaires.
  • Il est idéal pour les lieux publics, notamment les entreprises, hôpitaux, restaurants, stations et aéroports et, grâce à la fonction automatique, il empêche les individus de toucher au distributeur.
  • Chaque sortie du distributeur est d’environ 0,5 mL à 0,6 mL si elle est remplie de gel pour les mains.
  • Le délai entre chaque sortie de gel pour les mains est d’environ 3 secondes.
  • Il faut 4x piles C pour que la fonction automatique fonctionne, celles-ci ne sont pas incluses.
  • Le distributeur peut être utilisé environ 12 000 à 13 000 fois lorsqu’il fonctionne avec un nouveau jeu de batteries.
  • Comprend distributeur, clé, vis et ancrages, ruban adhésif double face et une fiche d’instructions.
  • Distributeur fourni vide - le gel doit être acheté séparément.
Spécification
Type de produit Distributeur de gel hydroalcoolique pour les mains
Couleur Blanc
Capacité Désinfectant pour les mains
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Chargement par le haut