Learn More
Safety First Aid Distributeur de gel oculaire d’urgence HypaClens, 10 capsules de 20 mL
Product Code. 31759396
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Stérilité Unit Size
31759396 Stérile 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31759396 Supplier Safety First Aid Supplier No. E4201
Expédition estimée: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les capsules HypaClens Sterile Eye Wash lavent doucement les yeux et apportent un soulagement sensible et régénérant l’humidité aux yeux contaminés par des particules ou un liquide.
  • Les pods stériles HypaClens contiennent une solution saline stérile à 0,9 %, idéale pour irriguer les yeux et les applications générales de lavage des plaies.
  • La station peut être remplie à nouveau si nécessaire.
Specifications
Type de produit Solution pour douche oculaire
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 10 x 20 mL