Learn More
Safety First Aid™ Pissette oculaire stérile HypaClens
Code produit 15737848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
15737848 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15737848 Fournisseur Safety First Aid™ Code fournisseur E404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.72€
    1.49€ / 500mL
    Économisez 0.23€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Irrigation oculaire d’urgence pour tout environnement de travail
  • Une solution saline stérile à 0,9 % est idéale pour l’irrigation des yeux et les applications générales de lavage des plaies
  • Pour nettoyer les yeux qui ont été contaminés par des particules ou des liquides
  • Flacon de 500 ml
  • Les directives HSE nécessitent la mise à disposition d’un litre de douche oculaire, même immédiatement après utilisation
Spécification
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 500 ml