Learn More
Safety First Aid Capsules de lavage oculaire stériles HypaClens
Code produit 31759384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
31759384 Stérile 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759384 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur E401APK25
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Les pods de lavage oculaire lavent doucement les yeux et offrent un soulagement régénérateur d’humidité pour les yeux contaminés par des particules ou des liquides. Leur solution saline stérile à 0,9 % est idéale pour l’irrigation oculaire.
  • Les Capsules de lavage oculaire stériles HypaClens offrent un nettoyant pour les yeux en format compact et facilement portable.
  • Ces capsules de 20 mL sont idéales pour être incluses dans des trousses de premiers secours où des bouteilles de 250 mL ou 500 mL seraient peu pratiques.
  • Ils peuvent être utilisés pour nettoyer l’œil de la poussière, de la saleté, des petits insectes et d’autres irritants.
  • Pour un usage mineur et non urgent, ces capsules sont l’alternative idéale à une bouteille plus grande, car les bouteilles de lavage oculaire sont à usage unique et ne peuvent pas être refermées.
  • Cependant, ces capsules sont également idéales sur le lieu de travail comme un objet portable à réponse rapide pour intervenir en cas de contamination oculaire sur les lieux d’un incident.
Spécification
Type de produit Solution pour douche oculaire
Quantité 25 x 20 mL
Stérilité Stérile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.