Learn More
Safety First Aid Lingettes humides HypaCover sans alcool, stériles
Description
- Principaux avantages :
- Un nettoyage ultra doux et sans alcool aide à maintenir l’intégrité de la peau et favorise une cicatrisation plus rapide, idéal pour les peaux sensibles ou sujettes à l’eczéma.
- Les sachets scellés individuellement préservent la stérilité et l’humidité, afin que chaque lingette soit fraîche et efficace.
- Polyvalent pour plusieurs environnements : indispensable dans les hôpitaux, écoles, laboratoires, zones de préparation alimentaire, événements sportifs, laboratoires et trousses de premiers secours ménagers.
- Parfait pour les kits de voyage et d’urgence - léger, compact de 10 x 12 cm, essentiel pour les soins en déplacement.
- Près de deux fois plus grand que beaucoup d’autres marques sur le marché, offrant une meilleure couverture pour un nettoyage efficace et approfondi.
- Leur taille plus grande signifie qu’il faut moins de lingettes pour nettoyer autour des plaies — réduisant les déchets, économisant du temps et offrant un meilleur rapport qualité-prix.
- Cas d’utilisation recommandés :
- Nettoyage d’urgence de la plaie : seringues, coupures, éraflures - nettoyez avant de panser.
- Écoles de sports de terrain : hygiène pratique en cas d’accidents en extérieur.
- Premiers secours au travail : respecte les normes réglementaires et soutient le bien-être du personnel.
- Applications pour peau sensible : pas de sensation de brûlure ; prévient l’irritation liée à l’alcool.
- Ce qu’il y a à l’intérieur :
- 100 lingettes stériles sans alcool, emballées individuellement.
- Taille de la lingette : 10 x 12 cm (dépliée), compacte une fois scellée.
- Pourquoi les clients choisissent HypaCover :
- Favorise une guérison propre et sans infection, sans douleur alcoolique.
- Répond facilement aux normes légales et de sécurité pour les écoles et les lieux de travail.
- Option en vrac économique, excellent rapport qualité-prix pour un usage fréquent.
- L’emballage compact soutient la portabilité et la préparation aux situations d’urgence.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingette nettoyante pour la peau |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Lingette |