Learn More
Safety First Aid Plâtres HypaPlast Washproof, Spot
Code produit 31759382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31759382 Standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759382 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur D9015
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les pansements offrent une protection stérile pratique contre les blessures, idéal pour les coupures et éraflures mineures. Ils sont fournis dans un paquet de 100 enduit de 2,5 cm de diamètre.
  • Des plâtres de qualité avec un adhésif hypoallergénique fort.
  • Les enduitures anti-lavage offrent une meilleure adhérence dans les environnements humides car le matériau n’absorbe pas l’humidité.
  • Les enduit imperméables sont mieux utilisés au quotidien pour recouvoir les coupures et abrasions dans des environnements humides ou là où le lavage des mains est constant.
  • Les plâtres sont enveloppés et stériles et la date de péremption est indiquée sur la boîte, pas sur les pansements individuels.
Spécification
Matériau Tissu
Type de produit Bandage adhésif
Stérilité Stérile
Quantité 100 Pk.
Dimensions Standard
Diamètre (métrique) de la suture 2.5 cm