Learn More
Safety First Aid HypaSoothe Gel d’Urgence pour brûlures, Medium
Code produit 31759443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31759443 Moyen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759443 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur D8164
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Le gel est un hydrogel stérile pour la plaie qui facilite la cicatrisation humide des brûlures mineures. Le gel réhydrate le tissu nécrotique tout en desserrant et absorbant le slough et l’exsudat.
  • Le gel convient aux brûlures de 1er et 2e degré.
  • Il apaise les brûlures et réduit le risque de cicatrices en créant un environnement idéal pour la cicatrisation.
  • Une forte cohésion signifie que le gel est facilement retiré, même après absorption des débris et de l’exsudat.
  • Fourni dans un pack de 20 sachets de 6 g.
  • Utilisation : Refroidissez la brûlure avec de l’eau. Séchez doucement la peau autour de la plaie et appliquez le gel. Couvrez la plaie avec un pansement secondaire. Attention : Pour usage externe uniquement. Ne pas réutiliser un gel déjà appliqué. N’utilisez pas si l’emballage est cassé.
  • En cas de réaction allergique, arrêtez votre consommation et consultez un professionnel de santé
Spécification
Matériau Tissu
Type de produit Traitement anti-brûlure
Stérilité Non stérile
Quantité 50 g
Dimensions Moyen
Type d’emballage Flacon