Learn More
Safety First Aid Gaze hémostatique HypaStop
Code produit 31759403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Universel
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31759403 Universel 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31759403 Fournisseur Safety First Aid Code fournisseur M6418PK5
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Notre gaze hémostatique HypaStop (également appelée pansement) se distingue des pansements de premiers secours classiques car elle est conçue pour arrêter rapidement les saignements importants en favorisant le début du processus de coagulation quelques minutes après l’application.
  • Ce pack est livré avec cinq gazes hémostatiques HypaStop, chacune emballée individuellement pour garantir aux premiers secouristes un accès immédiat à une gaze stérile.
  • Comment fonctionne la gaze hémostatique HypaStop ?
    • La gaze hémostatique déclenche le processus naturel de coagulation du corps par une réaction chimique.
    • Cela est réalisé lorsque l’agent hémostatique dans la gaze imite un produit chimique nécessaire au processus de coagulation.
    • Cet agent est aspiré dans la circulation sanguine et déclenche la coagulation qui se produirait naturellement, ce qui signifie que la plaie se refermera plus rapidement que si la victime attendait que son corps crée elle-même la substance chimique.
  • Quel est l’agent actif ?
    • La carboxyméthyl cellulose de sodium (Na-CMC) est utilisée dans notre gaze hémostatique HypaStop pour accélérer la formation de caillots en augmentant la viscosité sanguine et en créant un gel visqueux.
    • Contrairement aux pansements hémostatiques alternatifs, il n’utilise pas de chitosan, une substance fibreuse que l’on trouve dans les exosquelettes des crustacés comme les crevettes, les crabes et les homards, ainsi que dans les parois cellulaires de certains champignons et insectes.
  • Comment utiliser la gaze hémostatique HypaStop
    • Même sans formation officielle en premiers secours, la gaze hémostatique HypaStop est simple à utiliser.
    • Il peut être administré pour des coupures superficielles ou pour des plaies profondes.
    • Pour utiliser la gaze pour des coupures peu profondes, elle doit être tenue contre la plaie tout en maintenant la pression, soit manuellement, soit à l’aide d’un bandage.
    • Pour les plaies plus profondes, la gaze peut devoir être placée à l’intérieur de l’incision avant d’être fixée en place.
  • La gaze hémostatique ne doit pas être utilisée pour :
    • Les voies respiratoires ou la poitrine du patient
    • Les yeux d'un patient
    • Toute blessure grave à la tête exposant le tissu cérébral
  • Raisons de choisir la gaze hémostatique pour des saignements traumatiques sévères
    • Soutient le processus naturel de coagulation
      • Contient de la carboxyméthyl cellulose de sodium (CMC), qui absorbe l’exsudat de la blessure et forme une masse gélifiante.
      • Cela aide à soutenir le processus naturel de coagulation du corps en formant une barrière physique sur la plaie beaucoup plus rapidement que la gaze classique.
    • Adapté aux saignements externes mineurs
      • Destiné à contrôler les saignements causés par des blessures mineures telles que coupures, lacérations, éraflures et zones de ponction venaiseuse.
      • Assure une couverture locale pour aider à protéger la zone de la plaie.
    • Adapté aux premiers secours
      • Conçu pour un usage externe et à court terme dans les soins généraux des plaies.
      • Adapté aux premiers secours pour la gestion des saignements mineurs.
    • Fonctionne quand la pression seule faiblit
      • La gaze hémostatique fait souvent la différence entre la vie et la mort lorsqu’un garrot n’est pas viable (par exemple, aine, cou, aisselle), en accentuant l’effet de la pression directe.
    • Réduit la perte de sang
      • Pouvoir contrôler le saignement plus rapidement réduit la perte sanguine globale, augmentant ainsi les chances de survie du patient et diminuant le risque de complications comme le choc hypovolémique.
    • Facile à utiliser sous stress
      • Conçu pour une utilisation rapide et facile, même en situation de forte pression par le personnel non médical (par exemple, dans les kits de traumatologie civils ou les kits d’arrêt du saignement).
    • Testé cliniquement
      • Les produits à gaze hémostatique sont étayés par des études cliniques montrant des taux de succès plus élevés que la gaze traditionnelle dans le contrôle de l’hémorragie.
  • Limitations du pansement classique (gaze standard)
    • Comme ils reposent uniquement sur la pression mécanique et la coagulation naturelle, ils sont souvent trop lents pour des saignements majeurs.
    • Les pansements réguliers sont moins efficaces sur les plaies profondes ou dans des zones non compressibles.
    • Ils peuvent rapidement être trempés, nécessitant des changements fréquents ou des matériaux supplémentaires.
    • La gaze standard n'est pas formulée pour le contrôle actif des saignements, elle est plus adaptée aux blessures mineures ou aux pansements post-hémostatiques.
  • En résumé :
    • Pour les saignements sévères de traumatismes, la gaze hémostatique est un outil vital – elle est essentielle en cas d’urgence, de terrain ou d’événements à victimes massives où le temps et le sang sont tous deux critiques.
    • Les pansements classiques ne suffisent pas quand la seconde compte vraiment.
Spécification
Matériau Gaze
Type de produit Bandage en gaze
Stérilité Stérile
Quantité 5 Pk.
Dimensions Universel