Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Code produit 11588300 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Format de colonne:
Cartouche de protection, 2/boîte
Colonne HTS, boîte de 3
Colonne analytique
Colonne haute température
Colonne préparative
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Granulométrie unitSize Diamètre (métrique) Format de colonne
11588300 10 mm 5 μm 2 pièces - -
10449334 30 mm 3 μm 4 pièces 1 mm Colonne analytique
10087874 30 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10057484 30 mm 3 μm - 3 mm Colonne analytique
10755316 50 mm 3 μm - 1 mm Colonne analytique
10641514 50 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10437263 50 mm 3 μm - 3 mm Colonne analytique
10130593 50 mm 3 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne analytique
10129334 100 mm 3 μm 1 pièce 1 mm Colonne analytique
10384603 100 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10682854 100 mm 3 μm 1 pièce 3 mm Colonne analytique
10223313 100 mm 3 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne analytique
10569925 150 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10518215 150 mm 3 μm 1 pièce 3 mm Colonne analytique
10017394 150 mm 3 μm - 4,6 mm Colonne analytique
10744624 100 mm 3 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne haute température
10333025 100 mm 3 μm 1 pièce 3 mm Colonne haute température
10191333 100 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne haute température
10037504 100 mm 3 μm 1 pièce 1 mm Colonne haute température
10131913 50 mm 3 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne haute température
10354873 50 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne haute température
10704386 30 mm 3 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne haute température
11538300 10 mm 3 μm 2 pièces 2,1 mm Cartouche de protection, 2/boîte
11548300 10 mm 3 μm 2 pièces - -
11558300 10 mm 3 μm 2 pièces 4 mm Cartouche de protection, 2/boîte
10764437 10 mm 3 μm 2 pièces - -
10259794 10 mm 5 μm 2 pièces - -
11568300 10 mm 5 μm 2 pièces - -
11578300 10 mm 5 μm 2 pièces - -
10631134 50 mm 5 μm - 4,6 mm Colonne analytique
10543985 100 mm 5 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne analytique
10579818 150 mm 5 μm 1 pièce 1 mm Colonne analytique
10188904 150 mm 5 μm 1 pièce 3 mm Colonne analytique
10548205 150 mm 5 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne analytique
10753406 30 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10007744 100 mm 5 μm 1 pièce 1 mm Colonne analytique
10334273 100 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10640716 30 mm 5 μm 1 pièce 3 mm Colonne analytique
10763406 30 mm 5 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne analytique
10745983 100 mm 5 μm 1 pièce 3 mm Colonne analytique
10322435 50 mm 5 μm 1 pièce 1 mm Colonne analytique
10738043 50 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10191163 50 mm 5 μm - 3 mm Colonne analytique
10084453 150 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne analytique
10408014 150 mm 5 μm 1 pièce 21,2 mm Colonne préparative
10095984 150 mm 5 μm 1 pièce 10 mm Colonne préparative
10271285 100 mm 5 μm - 30 mm Colonne préparative
10169284 100 mm 5 μm 1 pièce 21,2 mm Colonne préparative
10270855 100 mm 5 μm 1 pièce 10 mm Colonne préparative
10089832 100 mm 5 μm - 4,6 mm Colonne haute température
10121533 100 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne haute température
10203053 50 mm 5 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne haute température
10293763 50 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne haute température
10429534 30 mm 5 μm 1 pièce 4,6 mm Colonne haute température
10753616 30 mm 5 μm 1 pièce 2,1 mm Colonne haute température
11518720 20 mm 5 μm 3 pièces 2,1 mm Colonne HTS, boîte de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Code produit 11588300 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35005014001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport aux C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Stabilité de pH 0 à 14
  • Excellentes pour les applications à haute température
  • Colonne 100 % acier inoxydable
  • Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 100 %
Quantité 2/boîte
pH 0 à 14
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10 mm
Porosité 250 Å
Surface spécifique 120 m²/g
Pression max. 5 800 psi (400 bars)
Type Cartouche de protection
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
Phase stationnaire Carbone graphite poreux
Température (métrique) maximale 105°C
Matériau de remplissage Carbone graphite poreux
Phase Phase inverse
Type de colonne Phase inverse
Gamme de produits Hypercarb