Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypercarb™ DASH-HTS
Code produit 11528720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
20mm
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11528720 20mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11528720 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35005022151
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 100 % ; Taille de pores : 250 Å ; Phase de colonne : Phase normale et inverse
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Hypercarb DASH-HTS sont conçues pour les applications LC/MS à cadence élevée.
Les colonnes Javelin HTS et DASH HTS sont conçues pour les applications LC/MS à cadence élevée. Ces courtes colonnes sont idéales pour les gradients balistiques, et offrent une rétention et sensibilité suffisantes pour les applications LC/MS très rapides.
Courtes colonnes de 20 mm pour de rapides analyses LC/MS
  • Le concept breveté à faible volume mort réduit l’élargissement de pic
  • Le changement de colonne est rapide et facile grâce aux raccords à serrage manuel
  • Disponibles par paquets de 3 ou paquets de 10 pour une meilleure rentabilité
Caractéristiques de la phase solide Hypercarb
  • Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Véritable orthogonalité par rapport à C18
  • Séparation de substances structurellement proches
  • Excellentes pour les applications à haute température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC/MS
Longueur (métrique) 20mm
Granulométrie 5 μm
pH 0 à 14
Porosité 250 Å
Surface spécifique 120 m²/g
Température 105°C
Type d’USP L109
Phase stationnaire Carbone graphite poreux
Gamme de produits Hypercarb
Matériau de remplissage Carbone graphite poreux
Taux de carbone 100%
Type de colonne Rétention polaire
Phase Phase normale et inverse