Description
Innovation en matière de purification d’air, qualité de l’air inégalée
La technologie de filtration avancée du carbone offre une alternative sûre et haute performances aux hottes filtrantes raccordées classiques pour un large éventail d’applications.
Caractéristiques du produit
- Protège l’opérateur des dangers liés aux fumées et aux particules
- Filtres faciles à changer
- Le serrage amélioré du filtre élimine les fuites en dérivation
- Alarme de débit d’air faible
La technologie de filtration avancée du carbone offre une alternative sûre et haute performances aux hottes filtrantes raccordées classiques pour un large éventail d’applications.
- Avantages pour l’environnement : Les hottes filtrantes sans raccordement Epredia isolent et emprisonnent les vapeurs chimiques pour éviter les impacts écologiques lors de leur libération dans l’environnement
- Polyvalent : Chaque système de filtration est sélectionné pour son application spécifique. Les filtres à charbon sont disponibles en plusieurs configurations pour une utilisation avec des vapeurs ou des solvants organiques, des acides, du mercure et du formaldéhyde. Les filtres HEPA peuvent contribuer à la sécurité biologique
- Facile à installer : La hotte filtrante sans raccordement est autonome et ne nécessite pas de ventilation vers l’extérieur. De nombreuses unités sont portatives et peuvent être déplacées d’un emplacement à un autre avec un temps d’arrêt minimal et sans changement de filtre. La configuration, le fonctionnement et la maintenance des filtres sont simples
- Efficacité énergétique : Comme l’air filtré est retourné dans la pièce, aucune demande n’est requise de la capacité CVC de l’installation pour l’air d’appoint
- Solution économique : Les coûts de construction, CVC et de raccordement des installations sont éliminés
- Sécurité d’utilisation : Le débit d’air et la vitesse faciale de l’armoire protègent les utilisateurs contre les expositions accidentelles aux vapeurs
- Auto-test : La surveillance électronique du débit d’air garantit une sécurité continue
Caractéristiques du produit
- Dia. int. du filtre Fenêtre : Une fenêtre de couvercle avant placée de façon stratégique indique le numéro de référence du filtre installé et la date d’installation pour une plus grande commodité et pour encourager le remplacement rapide du filtre.
- Fenêtre avant à charnière : Lorsqu’elle est fermée, la fenêtre de l’armoire protège le contenu des contacts externes involontaires et isole mieux l’air à l’intérieur. La fenêtre est facile à ouvrir et à fermer.
- Panneau de commande : Les commandes et affichages électroniques comprennent des interrupteurs pour le ventilateur et une alarme de débit d’air faible.
- Cadre en acier inoxydable : Le cadre en acier recouvert d’époxy résistant aux produits chimiques accroît la résistance mécanique. Le préfiltre peut être changé pendant le fonctionnement de l’unité pour éviter que l’opérateur ne soit exposé aux vapeurs chimiques.
- Préfiltre électrostatique : Le préfiltre électrostatique efficace à 99,5 % est accessible depuis l’intérieur de la chambre pour contenir la libération de particules qu’il emprisonne.
- Passage à travers les ports : Les câbles et les cordons électriques sont acheminés en toute sécurité vers l’armoire à travers les ports situés à l’arrière et sur les parois latérales.
- Couleur : L’armoire est gris clair ; Les panneaux latéraux et arrière sont transparents.
- Alarme de débit d’air : Un système de surveillance continue de la vitesse de l’air avertit l’opérateur lors de l’apparition de valeurs inacceptables.
- Contrôleur de vitesse manuel interne : Le personnel autorisé peut régler la vitesse du moteur du ventilateur centrifuge comme désiré.
- Support : Chariot mobile en option avec roulettes verrouillables.
- Surface de travail : La surface de travail interne peut être équipée d’un plateau en polypropylène optionnel (voir Accessoires).
- Clé de porte de filtre : Les touches d’accès au filtre empêchent tout retrait non autorisé ou toute exposition accidentelle à des filtres sales.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hotte filtrante sans conduit |
| Type d’éclairage | Fluorescent compact |
| Matériau | Acier |
| Profondeur (impériale) | 24 in |
| Profondeur (métrique) | 61 cm |
| Description | Hyperclean TruAir Extra Tall Straight Leg 48 |
| Débit | 281,25 pcm |
| À utiliser avec (équipement) | Hyperclean™, TruAir™ |
| Hauteur (impériale) | 35 in |
| Hauteur (impériale) intérieure | 24 po |
| Afficher plus |
Un certain assemblage peut être nécessaire.