Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 200L Liner - Bottom drain, irradiated
Code produit 17820587 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
17820587 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17820587 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30646.03
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les revêtements de cuve Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 à 500 L sont disponibles avec ou sans drain de fond et sont fournis stériles pour la manipulation des liquides dans les applications de bioproduction.
Caractéristiques principales du revêtement de cuve :
  • Disponibles dans des tailles adaptées aux cuves cylindriques standard du secteur et dans les tambours Thermo Scientific HyPerforma (séries SV3011X, SV50076 et SV50517)
  • La conception du gousset permet un ajustement étroit à la cuve
  • Chambre composée de film Thermo Scientific CX3-9 qui fournit la même surface de contact que les autres systèmes BPC Thermo Scientific
  • Livré irradié aux rayons gamma
  • Les options de personnalisation sont disponibles dès aujourd’hui en contactant l’un de nos représentants Thermo Scientific
Revêtements de cuves standard pour vos applications liquides disponibles en stock dans les configurations suivantes :
SH30647.01 à 0,03 :
  • Revêtement de cuve de 50 à 200 L
  • Conteneur de support requis : Conçu pour s’adapter aux tambours en PE à fond plat HyPerforma (série SV50076)
  • Quantité : Chacun = 1 revêtement
SH30647.04 à .07 :
  • Revêtement de cuve de 50 à 500 L
  • Conteneur de support requis : Conçu pour s’adapter aux cuves cylindriques standard du secteur (série SV3011X)
  • Quantité : Chacun = 1 revêtement
Série SH30646 :
  • Revêtement de cuve de 50 à 200 L avec un drain de fond
  • Ensemble de fond 1 : 72 po (182,9 cm) de tubulure menant à un connecteur à insert (mâle) à déconnexion rapide (série MPX)
  • Conteneur de support requis : Conçu pour s’adapter aux tambours en PE à fond conique HyPerforma (série SV50517)
Informations de commande :
Fourni avec un double emballage et irradié aux rayons gamma avec un certificat d’analyse.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydratation des milieux et tampons en poudre
  • Centralisation des solutions et liquides non stériles
  • Collecte non aseptique de déchets liquides des systèmes de séparation et de purification
Pour commander, utilisez les numéros de référence indiqués dans le tableau ci-dessus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 200 L
Conditionnement externe Placés dans des cartons solides avec identification du produit et du lot.
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
À utiliser avec (équipement) Tambours en PE à fond conique HyPerforma - SV50517.06
Méthode de stérilisation Irradiés
Gamme de produits HyPerforma
Port Detail Insert à déconnexion rapide de 1/2 po (série MPX) ; insert MPX, polycarbonate
Film Description CX3-9