Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 500L Liner - Diameter: 31in. (79cm)
Code produit 17880637 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17880637 Non stérile 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17880637 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30647.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    745.00€
    610.09€ / 5 pièces
    Économisez 134.91€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Les revêtements de cuve Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 à 500 L sont disponibles avec ou sans drain de fond et sont fournis stériles pour la manipulation des liquides dans les applications de bioproduction.
Les revêtements de cuve Thermo Scientific standard sont dotés d’une opercule pour une récupération maximale, avec un tambour roulant pour plus de mobilité.
Caractéristiques :
  • Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans une salle blanche ISO 7 dans des conditions de BPFa stériles.
  • Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables et réduit les risques de contamination croisée.
Applications du revêtement de cuve Thermo Scientific :
  • Élimine tout besoin de nettoyage de cuve et permet de réduire les temps de cycle.
  • Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Film plastique
Conditionnement externe Placés dans des cartons solides avec identification du produit et du lot.
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
À utiliser avec (équipement) Cuves cylindriques aux normes du secteur
Méthode de stérilisation Irradiés
Gamme de produits HyPerforma
Film Description CX3-9