Learn More
Thermo Scientific™ Fût en PEBD conique HyPerforma™, 200 litres, 1 port, avec pinces
Fait partie d’une famille de réservoirs, fûts et accessoires en plastique, comprend un couvercle et des pinces et un port inférieur unique.
Marque: Thermo Scientific™ SV50517.06
Description
- Pour une utilisation avec une plaque de support
- Disponibles en formats de 50, 100 et 200 litres
- Composé de polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL)
- Le port inférieur de 4 pouces permet de personnaliser le port inférieur du BPC ; peut être utilisé à la place du fût avec un port de 1,75 pouce
Spécification
| 200 L | |
| 60 x 114 cm (23,5 x 44,75 po) | |
| HyPerforma™ |
| Polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) | |
| Port inférieur : 4,5 cm (1,75 in) |