Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Conical LLDPE Drum, 50L, 1 port, with clamps
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les fûts en PEBDL coniques Thermo Scientific™ HyPerforma™ sont conçus pour être utilisés avec les systèmes et revêtements de cuve BioProcess Container™.
- Comprend couvercle et pinces
- Le port inférieur de 4 po permet une plus grande variété de personnalisation du port inférieur du BPC ; peut être utilisé à la place du tambour avec un port de 1,75 po
Spécification
Spécification
| Description | Conique en LLDPE 4 |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (métrique) | 50L |
| Dimensions | 60 x 58 cm (23,5 x 23 po.) |
| Détails du port | Port inférieur : 10,2 cm (4 po.) |
| Quantité | 50 l |
| Gamme de produits | HyPerforma |
| Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets |