Learn More
Thermo Scientific™ Tambours en LLDPE à fond conique HyPerforma™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les fûts en PEBDL coniques Thermo Scientific™ HyPerforma™ sont conçus pour être utilisés avec les systèmes et revêtements de cuve BioProcess Container™.
- Comprend couvercle et pinces
- Le port inférieur de 4 po permet une plus grande variété de personnalisation du port inférieur du BPC ; peut être utilisé à la place du tambour avec un port de 1,75 po
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 L |
| Matériau | PEBDL |
| Description | Tambours en LLDPE coniques |