Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 100L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les systèmes de récipients pour bioprocédés Thermo Scientific™ HyPerforma™ tambour à fond plat en LLDPE avec conteneur bioprocessus 3-D et les revêtements de cuve.
- Comprend couvercle et pinces
- Disponibles en forme cylindrique, conique et à fond plat
- 4Le port inférieur permet une plus grande variété de personnalisation du port inférieur du BPC ; peut être utilisé à la place du tambour avec un port de 1,75 po
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 L |
| Description | Récipient de support extérieur à fond plat pour sacs de bioprocédés ; détails du port : 4 et 1,75 po |
| Dimensions | 45 cm (17,63 po) x 79 cm (31,25 po) |
| Détails du port | Distributeur supérieur |
| Gamme de produits | HyPerforma™ |
| Quantité | 100 l |