Learn More
Thermo Scientific™ Tambour en PEBD à fond plat HyPerforma™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les systèmes de récipients pour bioprocédés Thermo Scientific™ HyPerforma™ tambour à fond plat en LLDPE avec conteneur bioprocessus 3-D et les revêtements de cuve.
- Comprend couvercle et pinces
- Disponibles en forme cylindrique, conique et à fond plat
- 4Le port inférieur permet une plus grande variété de personnalisation du port inférieur du BPC ; peut être utilisé à la place du tambour avec un port de 1,75 po
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 200 l |
| Description | Récipient de support extérieur à fond plat pour sacs de bioprocédés ; détails du port : 4 et 1,75 po |
| Dimensions | 59 cm (23,38 po.) x 93 cm (36,5 po.) |
| Détails du port | Distributeur supérieur, 4 et 1,75 po. |
| Gamme de produits | HyPerforma™ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?