Learn More
Thermo Scientific™ Chemises de cuve HyPerforma, CX3-9 Liner
Code produit 17810647 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
28 L
38 L
378 L
757 L
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17810647 378 L 10 pièces
17820567 757 L 10 pièces
17840567 19 L 10 pièces
17830567 28 L 10 pièces
17870567 38 L 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17810647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH30647.10
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le système de chemises de cuve muni d’un train supérieur se compose d’un film plastique multicouche à simple bande CX3-9, dont les dimensions sont optimisées pour les tambours et les cuves cylindriques aux normes du secteur couramment utilisées.Ils disposent d’un plateau ouvert qui assure une récupération maximale ainsi que d’un chariot à tambour pour assurer la mobilité.
  • Minimise la charge biologique en raison de sa construction dans une salle blanche ISO 7 dans des conditions de BPFa stériles.
  • Élimine les étapes de nettoyage post-utilisation requises avec les récipients réutilisables et réduit les risques de contamination croisée.
Applications :
  • Élimine tout besoin de nettoyage de cuve et permet de réduire les temps de cycle.
  • Facilite l’hydratation des tampons et des milieux de culture en poudre, et la mise en commun de solutions et de liquides non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 378 L
Capacité (impériale) 100 gal
Conditionnement externe Cartons
Conditionnement interne protecteur Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000 / ISO Classe 7
Méthode de stérilisation Irradiés
Gamme de produits HyPerforma
Film Description CX3-9