Learn More
Thermo Scientific™ Support de cartouche de protection HyperREZ™ XP pour cartouches de protection HyperREZ XP de 5,0 x 3,0 mm
Code produit 11517521 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11517521 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11517521 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60002354
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
À utiliser avec les cartouches de protection Thermo Scientific™ HyperREZ XP de 5,0 x 3,0 mm
Choisissez le support de cartouche de protection Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP à utiliser avec les cartouches de protection HyperREZ XP de 3,0 x 5,0 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 3 mm
À utiliser avec Cartouche de protection
Longueur (métrique) 5 mm
Phase stationnaire HyperREZ XP
Gamme de produits HyperREZ
Type de produit Support de cartouche de protection