Learn More
Thermo Scientific™ Manifold sous vide universel HyperSep™, jauge et base de déchets
Code produit 10384313 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Collecteur sous vide universel
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10384313 Collecteur sous vide universel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10384313 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60104231
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ce simple manifold sous vide pour l’extraction en phase solide (SPE) dans des plaques de 96 puits.
Commandez le manifold sous vide universel Thermo Scientific™ HyperSep™, la jauge et la base de déchets comme pièce de rechange pour votre manifold sous vide universel HyperSep. Ce manifold traite vos échantillons dans des cartouches d’extraction en phase solide (SPE) ou des plaques à 96 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Manifold sous vide universel, jauge et base de déchets
À utiliser avec (application) SPE
À utiliser avec (équipement) Collecteur sous vide universel
Gamme de produits HyperSep
Type Jauge et base de déchets