Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Aminopropyl
Code produit 13487016 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volume (métrique) des puits:
1 ml
2 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) des puits Conditionnement
13487016 50 mg 1 ml 1 pièce
10381235 10 mg 1 ml 1 pièce
10555105 25 mg 1 ml 1 pièce
10117454 50 mg 1 ml -
13407026 10 mg 1 ml 1 pièce
13417026 100 mg 1 ml 1 pièce
13497016 25 mg 2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13487016 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60307293
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces plaques à puits SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et d’échange d’anions.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions. Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux. Exemples d’applications :
  • Séparation des isomères structuraux
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les plaques à 96 puits et les puits individuels SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits fixes Aminopropyl 50 mg/2 ml, 1/boîte
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Aminopropyl
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) des puits 1 ml
Quantité 1 Pk.