Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche HyperSep™ Aminopropyl
Code produit 11577581 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5 000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 mL
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
11577581 50 mg 1 ml 100 pièces
10725764 100 mg 1 ml 100 pièces
10680046 200 mg 3 ml 50 pièces
10045824 1 000 mg 6 ml 30 pièces
10385053 500 mg 3 ml 50 pièces
10385003 500 mg 6 ml 30 pièces
10055634 2 000 mg 15 ml 20 pièces
10330955 5 000 mg 25 ml 20 pièces
10026164 10 000 mg 75 ml 10 pièces
17771649 50 mg 3 mL 50 pièces
16823210 500 mg 3 ml 50 pièces
15840645 500 mg 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11577581 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108424
Expédition estimée: 11-12-2026
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces cartouches SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et les échanges d’anions.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches à aminopropyle Thermo Scientific™ HyperSep™ offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions.Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux.Exemples d’applications :
  • Séparation des isomères structuraux
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 1 ml
Description Poids du lit de 50 mg ; volume de colonne de 1 ml
Poids du lit 50 mg
À utiliser avec (application) Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Aminopropyl
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 ml
Quantité Boîte de 100