Learn More
Description
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces cartouches SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et les échanges d’anions.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer de façon significative la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches à aminopropyle Thermo Scientific™ HyperSep™ offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions.Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux.Exemples d’applications :
- Séparation des isomères structuraux
- Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
- Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les cartouches SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSepLes cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à 96 puits HyperSep offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différents constituants chimiques d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 mL |
| Description | 50 mg de poids de lit ; 3 ml de volume de colonne ; 50/boîte |
| Poids du lit | 50 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Aminopropyl |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 3 mL |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.