Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ C18
Code produit 10724804 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits fixes C18 100 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes C18 10 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes C18 25 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes C18 50 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 100 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 25 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Poids du lit Conditionnement
10724804 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg 10 mg 1 pièce
10734804 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 25 mg 25 mg 1 pièce
10364523 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg 50 mg 1 pièce
10631406 Plaque à 96 puits ; poids du lit de 100 mg 100 mg 1 pièce
13446986 Plaque à 96 puits fixes C18 100 mg/1 ml, 1/boîte 100 mg 1 pièce
13436986 Plaque à 96 puits fixes C18 25 mg/1 ml, 1/boîte 25 mg 1 pièce
13456986 Plaque à 96 puits fixes C18 50 mg/1 ml, 1/boîte 50 mg 1 pièce
13426986 Plaque à 96 puits fixes C18 10 mg/1 ml, 1/boîte 10 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10724804 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60300425
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Obtenez une meilleure rétention pour la plupart des composés apolaires et des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses avec ces plaques à puits et puits individuels en de phase inverse hydrophobe C18.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Les plateaux Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 se caractérisent par une phase liée à l’alkyle hautement rétentive pour les composés apolaires à modérément polaires. Le matériau de phase inverse hydrophobe est recommandé pour la plupart des composés apolaires et assure la rétention de la plupart des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg
Poids du lit 10 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés non polaires à modérément polaires
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C18
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) des puits 1 ml
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.