Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ C18
Code produit 15982217 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
10 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) unitSize
15982217 500 mg 6 ml 30 pièces
10344653 1 000 mg 6 ml 30 pièces
10571295 100 mg 1 ml 100 pièces
10631324 200 mg 3 ml 50 pièces
10434963 500 mg 3 ml 50 pièces
10098942 500 mg 6 ml 30 pièces
10610436 50 mg 1 ml 100 pièces
10523364 2 000 mg 15 ml 20 pièces
10166203 5000 mg 25 ml 20 pièces
10434445 10 000 mg 75 ml -
11514765 100 mg 3 ml 50 pièces
11830493 25 mg 1 ml 100 pièces
13476936 500 mg 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15982217 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108305P
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une meilleure rétention pour la plupart des composés apolaires et des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses avec ces cartouches C18 en phase inverse hydrophobe.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Les cartouches C18 Thermo Scientific™ HyperSep™ se caractérisent par une phase liée à l’alkyle hautement rétentive pour les composés apolaires à modérément polaires. Le matériau de phase inverse hydrophobe est recommandé pour la plupart des composés apolaires et assure la rétention de la plupart des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Description Cartouche HyperSep C18
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés non polaires à modérément polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C18
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 6 ml
Quantité Boîte de 30