Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ C8
Code produit 13496986 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volume (métrique) des puits:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) des puits Conditionnement
13496986 25 mg 1 ml 1 pièce
13466986 10 mg 1 ml 1 pièce
13486986 50 mg 1 ml 1 pièce
10513425 10 mg 1 ml 1 pièce
10283593 25 mg 1 ml -
10485723 50 mg 1 ml 1 pièce
10015874 100 mg 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13496986 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60307212
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces plaque à puits C8 en phase inverse hydrophobe C8 offrent d’excellentes performances.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches sont parfaitement adaptées à l’analyse des :
  • Médicaments et de leurs métabolites dans des échantillons biologiques
  • Peptides présents dans des échantillons biologiques
Les plaques à puits et puits individuels SPE HyperSep C8 présentent d’excellentes performances pour les analytes modérément polaires. Elles offrent également un potentiel d’interactions polaires supérieur à celui des C18.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque à 96 puits ; poids du lit 25 mg/2 ml
Poids du lit 25 mg
À utiliser avec (application) Dépistage des stupéfiants, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C8
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) des puits 1 ml
Quantité 1/boîte