Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Cyano
Code produit 10765564 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 000 mg
2 000 mg
5 000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) Conditionnement
10765564 500 mg 3 ml 50 pièces
10755564 100 mg 1 ml 100 pièces
10556375 50 mg 1 ml 100 pièces
10121083 200 mg 3 ml 50 pièces
10364233 1 000 mg 6 ml 30 pièces
10239794 2 000 mg 15 ml 20 pièces
10417134 5 000 mg 25 ml 20 pièces
10630816 10 000 mg 75 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10765564 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60108748
En stock
Obtenez un isolement optimisé des composés polaires des matrices apolaires grâce à ces cartouches SPE Cyano à polarité moyenne.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano, à polarité moyenne, sont moins rétentives que la silice ou le diol et sont optimisées pour l’isolement de composés polaires à partir de matrices apolaires. Exemples d’applications :
  • Rétention de composés polaires à partir d’hexane et d’huiles
  • Extraction en phase inverse de composés modérément polaires
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Poids de lit de 500 mg ; volume de colonne de 3 ml
Poids du lit 500 mg
À utiliser avec (application) Rétention de composés polaires à partir de matrices non polaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Cyano
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 3 ml
Quantité Lot de 50