Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Cyano
Code produit 10592255 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Volume (métrique) du puits:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids du lit Volume (métrique) du puits unitSize
10592255 10 mg 1 ml 1 pièce
10444593 25 mg 1 ml 1 pièce
10069472 50 mg 1 ml 1 pièce
10783297 100 mg 1 ml 1 pièce
13447026 100 mg 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10592255 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60300821
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolement optimisé de composés polaires à partir de matrices apolaires, avec ces plaques à puits et puits individuels SPE Cyano à polarité moyenne.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano à polarité moyenne sont moins rétentives que la silice ou le diol et sont optimisées pour l’isolement de composés polaires de matrices apolaires. Exemples d’applications :
  • Rétention de composés polaires à partir d’hexane et d’huiles
  • Extraction en phase inverse de composés modérément polaires
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système HyperSep-96 inclut des adsorbants d’extraction en phase solide classiques sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels et en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque de 96 puits amovibles Cyano 10 mg/1 ml, 1/boîte
Poids du lit 10 mg
À utiliser avec (application) Rétention de composés polaires à partir de matrices non polaires
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Cyano
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) du puits 1 ml
Quantité 1 Pk.