Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Florisil
Product Code. 11814072 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1000 mg
1 000 mg
2 000 mg
5 000 mg
10 000 mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
25 ml
75 ml
missing translation for 'unitSize':
10 pièces
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Poids du lit Capacité de la colonne (métrique) missing translation for 'unitSize'
11814072 200 mg 3 ml 50 pièces
10620836 50 mg 1 ml 100 pièces
11527581 100 mg 1 ml 100 pièces
10344133 500 mg 3 ml 50 pièces
10394083 1 000 mg 6 ml 30 pièces
10203273 500 mg 6 ml 30 pièces
10107414 2 000 mg 15 ml 20 pièces
10724057 5 000 mg 25 ml 20 pièces
10036844 10 000 mg 75 ml 10 pièces
16833200 1000 mg 6 ml 30 pièces
16883200 500 mg 6 ml 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11814072 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60108404
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Isolez les composés polaires des matrices apolaires avec ces cartouches SPE Florisil, particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil sont idéales pour l’isolation des composés polaires de matrices apolaires. Exemples d’applications :
  • Extraction de pesticides à l’aide des méthodes officielles
  • Extraction des diphényles polychlorés (PCB) présents dans les huiles de transformateurs
  • Alcool, aldéhydes, amines et médicaments
Extrêmement polaires par nature, les cartouches SPE HyperSep Florisil sont particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés. Gel de silice chargé d’oxyde de magnésium offrant des cadences rapides pour de grands volumes d’échantillons.
Extrêmement polaires par nature, les cartouches SPE HyperSep Florisil sont particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés. Gel de silice chargé d’oxyde de magnésium offrant des cadences rapides pour de grands volumes d’échantillons.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité de la colonne (métrique) 3 ml
Description Poids de lit de 200 mg ; volume de colonne de 3 ml
Poids du lit 200 mg
À utiliser avec (application) Isolement des composés polaires à partir de matrices apolaires
À utiliser avec (équipement) Système Thermo Scientific HyperSep-96
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep Florisil
Type Cartouche d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 3 ml
Quantité Lot de 50
Mostrar más Mostrar menos
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.