Learn More
Thermo Scientific™ Collecteurs sous vide avec blocs de verre HyperSep™
Code produit 30308743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Collecteur à vide 16 ports
Collecteur à vide 16 ports, pour PFAS
Collecteur à vide 24 ports
Collecteur à vide 24 ports, pour PFAS
À utiliser avec (application):
SPE
SPE, PFAS
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format À utiliser avec (application) Conditionnement
30308743 Collecteur à vide 16 ports, pour PFAS SPE, PFAS 1 pièce
10447263 Collecteur à vide 16 ports SPE 1 pièce
10354413 Collecteur à vide 24 ports SPE 1 pièce
30308742 Collecteur à vide 24 ports, pour PFAS SPE, PFAS 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30308743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6010416VMPFAS
Expédition estimée: 24-11-2026
Les collecteurs sous vide à 16 et 24 ports accélèrent le traitement des échantillons. La conception avec bloc de verre permet d’effectuer une inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Nous proposons une gamme complète d’accessoires d’extraction pour compléter les cartouches traditionnelles et les plaques à 96 puits.
Les collecteurs avec bloc de verre Thermo Scientific™ HyperSep™ constituent une méthode simple de traitement rapide de plusieurs échantillons. Le couvercle rigide Corian du manifold résiste aux déformations et permet d’éluer directement les échantillons dans des tubes à essai jetables. La conception permet d’effectuer l’inspection visuelle du processus d’extraction et facilite le nettoyage.
HyperSep PFAS Glass Block Manifolds are durable, chemically resistant units designed to provide years of trouble-free extractions. The maifold has been specifically designed for PFAS applications, the system is tailored to provide minimal background, making it an ideal solution for laboratories focused on clean and reliable extractions.
  • Polypropylene racks are highly resistant to chemical degradation and abuse, and are supplied according to the number of positions on the manifold lid
  • Vacuum control valve allows optimization of sample flow rates during extraction
  • Test tube racks allow the use of 12-13mm or 16mm disposable test tubes
  • Vacuum gauge and bleed valve enables easy monitoring of the vacuum process
  • Corner leg supports prevent damage to the luers and tips when the lid is not being used
  • HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The HyperSep-96 system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are available in packs of 100 individual wells and in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Collecteur à vide 16 ports, pour PFAS
À utiliser avec (application) SPE, PFAS
À utiliser avec (équipement) Vacuum pump
Gamme de produits HyperSep
Type Vacuum Manifold